Läs mer
Regorafénib N-oxyde (M2), MedChemExpress
Produktkod. 16451248
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16451248 5 mg
16438808 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16451248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0678
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Regorafénib N-oxyde M2 is an active metabolite of Regorafenib. Regorafenib is a multi-target inhibitor for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1 with IC50s of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM, respectively.
Regorafénib N-oxyde M2 is an active metabolite of Regorafenib. Regorafenib is a multi-target inhibitor for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1 with IC50s of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Regorafénib N-oxyde (M2)
CAS 835621-11-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H15ClF4N4O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (100.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=CC(OC2=CC=[N+]([O-])C(C(NC)=O)=C2)=CC=C1NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 498.81
Formel vikt 498.81
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death