Läs mer
Regorafenib Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Regorafenib Hydrochloride (BAY 73-4506 hydrochloride) is a multi-target inhibitor for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1 with IC50s of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Regorafenib Hydrochloride |
| CAS | 835621-07-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H16Cl2F4N4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BAY 73-4506 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 5.6 mg/mL (10.78 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | ClC1=C(C(F)(F)F)C=C(NC(NC2=C(F)C=C(OC3=CC=NC(C(NC)=O)=C3)C=C2)=O)C=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 519.28 |
| Visa mer |