Läs mer
Regorafenibmonohydrat, Mikromol™
Produktkod. 30051061
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30051061 250 mg
1 options
Produktkod. 30051061 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3873.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Regorafenibmonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Regorafenib Monohydrate
CAS 1019206-88-2
Analyt- eller komponentnamn Regorafenib Monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H15 Cl F4 N4 O3 . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-, hydrate (1:1), Regorafenib Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2
LEDER O.CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)c(F)c2)ccn1
IUPAC-namn 4-[4-[[4-klor-3-(trifluormetyl)fenyl]karbamoylamino]-3-fluorfenoxi]-N-metylpyridin-2-karboxamid; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 500.8307
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 500,0874 g/mol