Läs mer
Regorafenib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Regorafenib |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15ClF4N4O3/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32) |
| Formel vikt | 482.0769 |