Läs mer
Corning™ Vanligt fetalt bovint serum
BIOPHARMA
Produktkod. 15343681
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produkttyp:
Fetalt bovinserum
Värme inaktiverad:
Nej
pH:
7.6± 0,8
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Värme inaktiverad pH Förpackningsstorlek
15343681 500 ml Fetalt bovinserum Nej 7.6± 0,8 500ml
1 options
Produktkod. 15343681 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 35010CV
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
FBS är ett vanligt använt cellodlingsmedietillskott som hjälper till att upprätthålla celltillväxt och tillfredsställa metaboliska krav.
  • Sera samlas in aseptiskt och bearbetas i en cGMP-anläggning
  • Varje sats av råserum screenas för endotoxin, kvarvarande hemoglobinkoncentration och mikrobiologisk kvalitet innan de används i produktionen
  • Batcher av råserum slås samman och blandas kontinuerligt före filtrering för att säkerställa jämn kvalitet genom hela partiet
  • Slutliga partier testas för endotoxin, hemoglobin, pH, mykoplasma och tillväxtfrämjande. Biokemiska analyser och virustester är också tillgängliga på begäran
  • Vanlig FBS kommer från besättningar i USDA-godkända länder (ex: Mexiko, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, etc.)
Beställningsinfo
Skickas i fryst form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMP
Färg Bärnstensgul till rödaktig
Innehåll och lagring -25° till -15 °C
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Källa Bovint foster
Kvalitet Regelbunden
Endotoxinkoncentration ≤20 EU/ml
För användning med (applikation) Används som ett komplement till cellodlingsmedia för att upprätthålla celltillväxt och metabolism. Denna produkt är endast avsedd för forskning.
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration <30 mg/dL
Osmolalitet 315± 35 mOsm/kg
pH 7.6± 0,8
Proteininnehåll 30 till 50 g/L
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.