missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Regulatory protein GAL4 Antibody (5C8-5) - Activation Domain, Novus Biologicals™

Produktkod. 18282382 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18282382 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18282382 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP266603

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Regulatory protein GAL4 Monoclonal specifically detects Regulatory protein GAL4 in Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen RegulatoryproteinGAL4
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 5C8-5
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 5-10 ug/ml, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Formulering PBS with 0.08% Sodium Azide
Värd art Mouse
Immunogen Hybridoma produced by the fusion of splenocytes from mice immunized with full length Regulatory protein GAL4 expressed in E. Coli and mouse myeloma cells.
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Primär eller sekundär Primary
Målarter Yeast
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.