Läs mer
Rehmannioside D, MedChemExpress
Beskrivning
Rehmannioside D is a carotenoid glycoside.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rehmannioside D |
| CAS | 81720-08-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H42O20 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 125 mg/mL (182.05 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]1[C@@]([C@](C(CO)=C1)([H])[C@@H]2O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)(C=CO2)O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)([H])O[C@@H]5CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 686.61 |
| Formel vikt | 686.61 |
| Visa mer |