Läs mer
Reichardt’s Dye (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reichardt's Dye (Technical Grade) |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C41H29NO/c43-41-37(31-18-8-2-9-19-31)28-36(29-38(41)32-20-10-3-11-21-32)42-39(33-22-12-4-13-23-33)26-35(30-16-6-1-7-17-30)27-40(42)34-24-14-5-15-25-34/h1-29H |
| Formel vikt | 551.2249 |