Läs mer
Reichert™ Handhållna digitala refraktometrar
Produktkod. 10440274
Change view
Noggrannhet:
±0,0002nD,± 0,2% Brix
Upplösning:
0,0001nD, 0,1 % Brix
Temperaturkompensation:
10 °C till 40 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Noggrannhet Upplösning Temperaturkompensation Förpackningsstorlek
10440274 ±0,0002nD,± 0,2% Brix 0,0001nD, 0,1 % Brix 10 °C till 40 °C Varje
1 options
Produktkod. 10440274 Leverantör Reichert™ Leverantörsnummer 13940000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5080.00 SEK
    4577.74 SEK / Paket med 1
    Save 502.26 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Innehåller
Mätare, väska, batterier, instruktioner
Stora funktioner och prestanda i ett litet paket
Dessa mångsidiga fickrefraktometrar är enkla att använda och ger snabba resultat. De är ekonomiska att använda och ger över 10 000 mätningar på två AAA-batterier.
  • LCD-avläsning växlar mellan lägena Brytningsindex och % Brix
  • Breda mätområden på 1,3330 till 1,4465 RI och 0,0 till 62,0 % Brix täcker de flesta applikationer
  • Femsiffrig display med hög kontrast visar fullständig mätning —utan rullning av siffror
  • Automatiska avläsningar på några sekunder med en knapptryckning utan —att behöva förlita sig på användarens tolkning av en skugglinje
  • Elektronisk automatisk temperaturkompensation från 10° till 40 °C (50° till 104 °F) för noggranna mätningar inomhus eller utomhus
  • Batteri: 2 x“ AAA” ; Automatiskt avstängningsläge förlänger batteriets livslängd över 10 000 mätningar; Batteriets livslängdsindikator visas när enheten slås på
  • Robust hus; vattentät och dammtät
  • Gummigrepp på varje sida ger ett halkfritt grepp
  • Display: direktläsande LCD-panel; växlande mellan RI- och Brix-skalor
  • Upplösning: 0,0001 RI-enheter; 0,1 % Brix
  • Noggrannhet:± 0,0002 RI,± 0,2% Brix
  • Vattenkalibrering
  • Temperaturnoggrannhet:± 0,1 °C
Certifikat
CE, RoHS och WEEE
Uppfyllande
IP65 dammtät/vattentålig
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Handhållen digital dubbelskalig refraktometer
Brytningsindex 1,33 till 1,45
Kalibrering Destillerat vatten
Noggrannhet ±0,0002nD,± 0,2% Brix
Upplösning 0,0001nD, 0,1 % Brix
Visa LCD
Skaltyp Brix TC, brytningsindex och brytningsindex TC
Typ av belysning 589nm LED
För användning med (applikation) Lätt att använda och ger snabba resultat
Inkluderar Mätare, väska, batterier, instruktioner
Certifikat och efterlevnad IP65, RoHS, WEEE, CE
Vikt (engelska) 3,5 oz.
Vikt (metrisk) 100 g
Mått (L x B x H) 3,9 x 2,13 x 1,06 tum. (99 x 54,1 x 26,9 mm)
Höjd (engelska) 1,06 tum
Höjd (metrisk) 26.9 mm
Längd (engelska) 3,9 tum.
Längd (metrisk) 99 mm
Bredd (engelska) 2,13 tum.
Bredd (metrisk) 54.1 mm
Temperaturkompensation 10 °C till 40 °C