Läs mer
Reichert™ Industriella vätsketestningsrefraktometrar
:
RI-intervall 1,3330 till 1,3860nD
Beskrivning
Innehåller
- Hållbar plastväska
- Provapplikationspipetter
- Justeringsnyckel för kalibrering
Bärbara testare är idealiska för applikationer inklusive kylvätskor och smörjmedel för metallbearbetning, värmebehandlingsvätskor, hydraulvätskor, brandbekämpningsskum och pläteringsbad.
- Automatisk temperaturkompensation ger exakta avläsningar utan korrigeringstabeller eller temperaturmätning
- Temperaturkompensationsområde, 15° till 38 °C (59° till 100 °F)
- Stora, lättlästa skalor och skärpedjup
- Bärbar: inga batterier eller nätsladd krävs
- Robust, kemikaliebeständigt hölje
Modell IFT10HP
- Optiskt högprecisionsinstrument med förbättrad skala 0-10 skala 0,1 steg för testning av syntetiska skär- och slipvätskor och smörjmedel med låg koncentration
- 10X fokuserbart okular
- Belagda antireflexglas optiska komponenter förbättrar belysningen och skugglinjekontrasten
- Förseglat hölje och okular; IP67 klassad vattentät och dammtät
- Svart polykarbonathus minskar ströljus
- 0-30 godtycklig skala är uppdelad i 0,5 steg; noggrannhet till± 0,25 %
- Okular med stort fokusdjup
- Byggd för användning i produktionsgolv; slagtålig för att motstå upprepade fall från tre fot
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Skalområde | 0 till 30 Brix |
| Brytningsindex | 1,33 till 1,38 |
| Kalibrering | Destillerat vatten |
| Noggrannhet | ±0,2 |
| Ökar | 0.5% |
| För användning med (applikation) | Idealisk för applikationer inklusive kylmedel och smörjmedel för metallbearbetning, värmebehandlingsvätskor, hydraulvätskor, brandbekämpningsskum och pläteringsbad |
| Inkluderar | Slitstark plastväska, provappliceringspipetter, kalibreringsnyckel |
| Temperaturkompensation | 15 °C till 38 °C |