Läs mer
Reichert™ Rhino Ultra-Durable Handheld Automotive Fluids Refraktometrar
Produktkod. 10655915
Noggrannhet:
±0,55 °C
Skalområde:
1,1 till 1,4 Specifik vikt, 0 °C till -°48 C Frostskydd, 0 till 70 % etylenglykol, 0 till 61 % propylenglykol
Ökar:
0,01 sp. gr., 3 °C, 1 %, 0,0001nD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10655915
Brand: Reichert™ 137564L0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Duo-Chek-modeller testar motorns kylvätska och batteriladdning i fabrik och i —fält, helt IP67 vattentålig, dammtät och slagtålig
Svart polymerhölje är slagtåligt, IP67-klassat dammtätt och vattentåligt. Förbättrad bildkvalitet, med blå prisma för förbättrad skala och lässynlighet. Mät kylvätskans fryspunkt och glykolkoncentration plus batteriladdning.
  • Bärbar —inget batteri eller nätsladd krävs
  • IP67-klassad, vattentät design eliminerar kondens på optiken
  • Robust design för att tåla många års användning
  • Kontrollera motorns kylvätska och batteriladdning med ett instrument
  • Mät både etylenglykol-baserade och propylenglykol-baserade motorvätskor
  • Optik och instrumentvågar är permanent förseglade inuti refraktometerkroppen
  • Ljusa, lättlästa förstorade skalor
  • Automatisk temperaturkompensation ger korrekta resultat oavsett miljö
  • Noggrannhet inom 1°
  • Kalibrera i destillerat vatten
Modell DC60 mäter in° C
modell DC70 mäter in° F
Beställningsinfo
Rhino Model for Industrial Fluid Testing är också tillgänglig; se Katt. Inga. RE-10440.
Specifikationer
Typ Handhållen ultrahållbar refraktometer för fordonsvätskor
Skalområde 1,1 till 1,4 Specifik vikt, 0 °C till -°48 C Frostskydd, 0 till 70 % etylenglykol, 0 till 61 % propylenglykol
Brytningsindex 1,33 till 1,48
Kalibrering Destillerat vatten
Noggrannhet ±0,55 °C
Upplösning 0,55 °C
Ökar 0,01 sp. gr., 3 °C, 1 %, 0,0001nD
Inkluderar Sex mätskalor
Certifikat och efterlevnad ASTM
Mått (L x B x H) 9,7 x 1,5 x 1,5 tum. (246,3 x 38,1 x 38,1 mm)
Höjd (engelska) 1,5 tum
Höjd (metrisk) 38.1 mm
Längd (engelska) 9,7 tum.
Längd (metrisk) 246.3 mm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm