Läs mer
Reichert™ Rhino Ultra-Durable Handheld Automotive Fluids Refraktometrar
Beskrivning
Duo-Chek-modeller testar motorns kylvätska och batteriladdning i fabrik och i —fält, helt IP67 vattentålig, dammtät och slagtålig
Svart polymerhölje är slagtåligt, IP67-klassat dammtätt och vattentåligt. Förbättrad bildkvalitet, med blå prisma för förbättrad skala och lässynlighet. Mät kylvätskans fryspunkt och glykolkoncentration plus batteriladdning.
- Bärbar —inget batteri eller nätsladd krävs
- IP67-klassad, vattentät design eliminerar kondens på optiken
- Robust design för att tåla många års användning
- Kontrollera motorns kylvätska och batteriladdning med ett instrument
- Mät både etylenglykol-baserade och propylenglykol-baserade motorvätskor
- Optik och instrumentvågar är permanent förseglade inuti refraktometerkroppen
- Ljusa, lättlästa förstorade skalor
- Automatisk temperaturkompensation ger korrekta resultat oavsett miljö
- Noggrannhet inom 1°
- Kalibrera i destillerat vatten
Modell DC60 mäter in° C
modell DC70 mäter in° F
Beställningsinfo
Rhino Model for Industrial Fluid Testing är också tillgänglig; se Katt. Inga. RE-10440.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Handhållen ultrahållbar refraktometer för fordonsvätskor |
| Skalområde | 1,1 till 1,4 Specifik vikt, 0 °C till -°48 C Frostskydd, 0 till 70 % etylenglykol, 0 till 61 % propylenglykol |
| Brytningsindex | 1,33 till 1,48 |
| Kalibrering | Destillerat vatten |
| Noggrannhet | ±0,55 °C |
| Upplösning | 0,55 °C |
| Ökar | 0,01 sp. gr., 3 °C, 1 %, 0,0001nD |
| Inkluderar | Sex mätskalor |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM |
| Mått (L x B x H) | 9,7 x 1,5 x 1,5 tum. (246,3 x 38,1 x 38,1 mm) |
| Visa mer |