Läs mer
Reichert™ Reichert™ Rhino Ultra-Durable Handheld Refraktometrar
Noggrannhet:
±0,2
±0,25
Skalområde:
0 till 30 Brix
0 till 50 Brix
50 till 90 Brix
Ökar:
0,2 och 0,5
0.2%
0.25%
Brytningsindex:
1,333 till 1,3811
1,333 till 1,42
1,4201 till 1,5177
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Designad speciellt för robust fabriks- och —fältanvändning, helt IIP67 vattentålig, dammtät och slagtålig
- Automatisk temperaturkompensation eliminerar behovet av temperaturkorrigeringsdiagram
- Optik och instrumentvågar är permanent förseglade inuti refraktometerkroppen
- Förstorade vågar har lättlästa markeringar och indelningar för sanna avläsningar och exakta resultat
- Modellerna erbjuds med Brix-skalor på 0-30, 0-50 och 50-90 %
Beställningsinfo
Rhino Model for Industrial Fluid Testing är också tillgänglig; se Katt. Inga. RE-10440.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Handhållen ultrahållbar refraktometer |
| Skalområde | 0 till 50 Brix |
| Brytningsindex | 1,333 till 1,42 |
| Noggrannhet | ±0,25 |
| Ökar | 0.25% |
| För användning med (applikation) | Mat och dryck, kemiska, farmaceutiska och industriella skärvätskor |
| Certifikat och efterlevnad | IIP67 |