Läs mer
Reichert™ Reichert™ Rhino Ultra-Durable Handheld Refraktometrar
Produktkod. 10481825
Change view
Noggrannhet:
±0,2
±0,25
Skalområde:
0 till 30 Brix
0 till 50 Brix
50 till 90 Brix
Ökar:
0,2 och 0,5
0.2%
0.25%
Brytningsindex:
1,333 till 1,3811
1,333 till 1,42
1,4201 till 1,5177
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Noggrannhet Skalområde Ökar Brytningsindex Förpackningsstorlek
10481825 ±0,2 50 till 90 Brix 0.2% 1,4201 till 1,5177 Varje
10309714 ±0,25 0 till 50 Brix 0.25% 1,333 till 1,42 Varje
10546475 ±0,2 0 till 30 Brix 0,2 och 0,5 1,333 till 1,3811 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10481825 Leverantör Reichert™ Leverantörsnummer 137533L0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3210.00 SEK
    2569.07 SEK / Paket med 1
    Save 640.93 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Designad speciellt för robust fabriks- och —fältanvändning, helt IIP67 vattentålig, dammtät och slagtålig
  • Automatisk temperaturkompensation eliminerar behovet av temperaturkorrigeringsdiagram
  • Optik och instrumentvågar är permanent förseglade inuti refraktometerkroppen
  • Förstorade vågar har lättlästa markeringar och indelningar för sanna avläsningar och exakta resultat
  • Modellerna erbjuds med Brix-skalor på 0-30, 0-50 och 50-90 %
Beställningsinfo
Rhino Model for Industrial Fluid Testing är också tillgänglig; se Katt. Inga. RE-10440.
Specifikationer
Typ Handhållen ultrahållbar refraktometer
Skalområde 50 till 90 Brix
Brytningsindex 1,4201 till 1,5177
Modell BRIX 90
Noggrannhet ±0,2
Ökar 0.2%
För användning med (applikation) Mat och dryck, kemiska, farmaceutiska och industriella skärvätskor
Certifikat och efterlevnad IP67