Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reinecke Salt |
| Smältpunkt | 272°C |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | NH4[Cr(NH3)2(SCN)4] |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 336.43g/mol |
| Procent renhet | ≥93.0% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Glass Bottle |