Läs mer
Reinecke Salt, ACS Reagent
Produktkod. 10790292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10790292 25 g Glasflaska 25g
10075640 100 g Glasflaska 100g
10105323 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10790292 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423330250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 13573-16-5 | C4H10CrN7S4·H2O | 354.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13573-16-5
Molekylformel C4H10CrN7S4·H2O
Molekylvikt (g/mol) 354.46
MDL-nummer MFCD00150925
Synonym Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Reinecke salt
Smältpunkt 270.0°C
Färg Rött
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Linjär formel NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O
Merck Index 15, 8248
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol
Formel vikt 354.46
Kvalitet ACS-reagens
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Känslighet Passes Test
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Reinecke salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.