Läs mer
Thermo Scientific™ Reinforced Clostridial Medium (RCM) (Dehydrated)
Beskrivning
Odla och räkna upp klostridier och andra anaerober som förekommer i livsmedel och patologiska prover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Förstärkt Clostridial Medium. Ett halvfast, mycket näringsrikt medium kan användas som ett anrikningsmedium för att optimera tillväxten av clostridia innan subodling till fast agar.
Använd förstärkt Clostridial Medium (RCM) för isolering och odling av anaeroba organismer som förekommer i en mängd olika livsmiljöer, inklusive mat och patologiska prover.
- Överlägsen fertilitet: mediet producerade det högsta livskraftiga antalet jämfört med andra medier som testats av Hirsch& Grinstead 1
- Differential: kan göras differential för sulfitreducerande klostridier genom tillsats av natriumsulfit och ferricitrat 2
Förstärkt Clostridial Medium (RCM) designades av Hirsch& Grinstead 1 för odling och uppräkning av klostridier. De visade att mediet var mer fertilt och gjorde det möjligt att initiera tillväxt från små inokula lättare än fem andra testade medier. I en ytterligare jämförelse var det högsta möjliga antalet som kunde erhållas det kriterium som användes, och återigen visade sig RCM vara överlägset. Jämfört med Mundts mjältinfusionsmedium& Jones 3 , RCM gav något högre siffror (Gibbs & Hirsch 4 ).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 10 °C till 30 °C |
| Beskrivning | Förstärkt Clostridial Medium (RCM) (Dehydrerad) |
| Form | Pulver |
| Medietyp | Förstärkt Clostridial Medium |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
Endast för laboratorieoratorieanvändning