Beskrivning
- 400 V tillvalsmodell
- Ökar luftväxlingshastigheten
- Uppgraderad värmeeffekt för snabbare uppvärmningstid och förbättrad återhämtningstid
- För användning med temperaturer upp till 300 °C
- Ej för användning i kombination med lasthanteringsalternativ
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fläkt, förstärkt - 400 V tillvalsmodell, för ökade luftväxlingshastigheter, inkl. uppgraderad värmeeffekt för snabbare uppvärmningstid och förbättrad återhämtningstid; max. 300 C; °inte i kombination med lasthanteringsalternativ |
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers FD 720 |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C (max.) |
| Typ | Fläkt |
| För användning med (applikation) | Ökande luftväxlingshastigheter, inklusive uppgraderad värmeeffekt 2200 W |
| Spänning | 400 V |