Läs mer
BINDER™ Fläkt, förstärkt
Produktkod. 16474439 Handla allt BINDER Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers FD 720
BINDER Chambers FED 720
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
16474439 BINDER Chambers FED 720
16404059 BINDER Chambers FD 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16474439 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 80121781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33155.00 SEK
    29267.45 SEK / Paket med 1
    Save 3887.55 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Förstärkt fläkt för ökad luftväxlingshastighet, inklusive uppgraderad värmeeffekt för snabbare uppvärmningstid och förbättrad återhämtningstid upp till 300 C; °inte i kombination med lasthanteringsalternativ.
  • 400 V tillvalsmodell
  • Ökar luftväxlingshastigheten
  • Uppgraderad värmeeffekt för snabbare uppvärmningstid och förbättrad återhämtningstid
  • För användning med temperaturer upp till 300 °C
  • Ej för användning i kombination med lasthanteringsalternativ
Specifikationer
Beskrivning Fläkt, förstärkt - 400 V tillvalsmodell, för ökade luftväxlingshastigheter, inkl. uppgraderad värmeeffekt för snabbare uppvärmningstid och förbättrad återhämtningstid; max. 300 C; °inte i kombination med lasthanteringsalternativ
För användning med (utrustning) BINDER Chambers FED 720
Temperatur (metrisk) 300 °C (max.)
Typ Fläkt
För användning med (applikation) Ökande luftväxlingshastigheter, inklusive uppgraderad värmeeffekt
Spänning 400 V