Läs mer
Gilac™ Förstärkt fint perforerad stapelbar låda med handtag
Finperforerad låda i livsmedelsgodkänd plast (HDPE). Stapelbar förstärkt låda med handtag, idealisk för hantering inom livsmedelsindustrin.
Brand: Gilac™ G189721
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Stapelbar förstärkt låda med handtag, idealisk för hantering inom livsmedelsindustrin
- Dess mycket fina perforeringar säkerställer utmärkt ventilation av maten, även när den är staplad
- Denna förstärkta box av professionell kvalitet är designad för intensiv användning
Specifikationer
Förvaringsbehållare | |
HDPE | |
545 x 390 x 300 mm | |
545 mm |
Vitt | |
Rektangulär | |
300 mm | |
390 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Gilac™ Förstärkt fint perforerad stapelbar låda med handtag > Gilac™ Förstärkt stapelbar låda, mått, 545 x 390 x 300 mm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering