Läs mer
Gilac™ Förstärkt fint perforerad stapelbar låda med handtag
Produktkod. 30245723
Change view
Mått (L x B x H):
545 x 390 x 200 mm
545 x 390 x 300 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
30245723 545 x 390 x 200 mm
30245675 545 x 390 x 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30245723 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G154749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.30 SEK
    337.27 SEK / Paket med 1
    Save 103.03 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Finperforerad låda i livsmedelsgodkänd plast (HDPE). Stapelbar förstärkt låda med handtag, idealisk för hantering inom livsmedelsindustrin.
  • Stapelbar förstärkt låda med handtag, idealisk för hantering inom livsmedelsindustrin
  • Dess mycket fina perforeringar säkerställer utmärkt ventilation av maten, även när den är staplad
  • Denna förstärkta box av professionell kvalitet är designad för intensiv användning
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsbehållare
Mått (L x B) 545 x 390 mm
Mått (L x B x H) 545 x 390 x 200 mm
Höjd (metrisk) 200 mm
Längd (metrisk) 545 mm
Bredd (metrisk) 390 mm