Beskrivning
- Förstärkt inre kammare för skrymmande och tunga prover.
- Viktkapaciteten varierade från 100 till 200 kg, beroende på modell.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | KBF 720 |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Kammarställ |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 200 kg |