Läs mer
Gilac™ Förstärkt behållare med stor volym
Beskrivning
- Utmärkt mekaniskt motstånd: tillverkad av högdensitetspolyeten för ökad stöttålighet.
- De hållbara, tjocka väggarna innebär ingen förvrängning och skevhet.
- Begränsade luckor och överlappning, utrustad med kanter så lätt att hantera.
- Volym i liter motsvarar behållaren fylld till brädden.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 44,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 170 l |
| Höjd (engelska) | 2.3 ft. |
| Höjd (metrisk) | 700 mm |