Läs mer
Brady™ Förstärkt fotoluminescerande aluminium Anti-Slip Strip
Färg:
Fotoluminescerande
Fotoluminescerande, Svart
Mått (L x B):
0.80 m x 30 mm
0.80 m x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Självhäftande halkskyddslist i aluminium är idealisk för att markera kanterna på trappor och dörröppningar.
- Finns i olika ljusstyrkor.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fotoluminescerande Anti-sladd Strips - Aluminium Hög intensitet |
| Mått (L x B) | 0.80 m x 50 mm |
| För användning med (applikation) | Utgångs- och vägbeskrivningsskyltar |
| Längd (engelska) | 2.6 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.8 m |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +230 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +110 °C |
| Tjocklek | 0.148 mm |
| Bredd (engelska) | 1,97 tum. |
| Visa mer |