Läs mer
Brady™ Förstärkt fotoluminescerande aluminium Anti-Slip Strip
Produktkod. 11766645
Färg:
Fotoluminescerande
Fotoluminescerande, Svart
Mått (L x B):
0.80 m x 30 mm
0.80 m x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11766645
Brand: Brady™ 251930
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den självhäftande förstärkta fotoluminescerande aluminium-anti-slip-remsan är idealisk för att markera kanterna på trappor och dörröppningar. Finns i olika ljusstyrkor.
  • Självhäftande halkskyddslist i aluminium är idealisk för att markera kanterna på trappor och dörröppningar.
  • Finns i olika ljusstyrkor.
Specifications
Beskrivning Fotoluminescerande Antisladd Strips - Aluminium Hög intensitet / Randig
Mått (L x B) 0.80 m x 30 mm
För användning med (applikation) Utgångs- och vägbeskrivningsskyltar
Längd (engelska) 2.6 ft.
Längd (metrisk) 0.8 m
Förpackningsmängd 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek 0.148 mm
Bredd (engelska) 1,18 tum.
Bredd (metrisk) 30 mm
Färg Fotoluminescerande, Svart
Material Aluminium
Typ Anti-skid Tape