Läs mer
Brady™ Förstärkt fotoluminescerande aluminium Anti-Slip Strip
Produktkod. 11776645 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Fotoluminescerande
Fotoluminescerande, Svart
Mått (L x B):
0,80 mx 30 mm
0,80 mx 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11776645 Fotoluminescerande, Svart 0,80 mx 50 mm Varje
11766645 Fotoluminescerande, Svart 0,80 mx 30 mm Varje
11742005 Fotoluminescerande 0,80 mx 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11776645 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 251932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00 SEK
    675.52 SEK / Paket med 1
    Save 86.48 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Den självhäftande förstärkta fotoluminescerande aluminium-anti-slip-remsan är idealisk för att markera kanterna på trappor och dörröppningar. Finns i olika ljusstyrkor.
  • Självhäftande halkskyddslist i aluminium är idealisk för att markera kanterna på trappor och dörröppningar.
  • Finns i olika ljusstyrkor.
Specifikationer
Beskrivning Fotoluminescerande Antisladd Strips - Aluminium Hög intensitet / Randig
Mått (L x B) 0,80 mx 50 mm
För användning med (applikation) Utgångs- och vägbeskrivningsskyltar
Längd (engelska) 2.6 ft.
Längd (metrisk) 0.8 m
Förpackningsmängd 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek 0.148 mm
Bredd (engelska) 1,97 tum.
Bredd (metrisk) 50 mm
Färg Fotoluminescerande, Svart
Material Aluminium