Läs mer
Brady™ Förstärkt polypropen ät- och drickförbudsskyltar
Diameter (metrisk):
100 mm
315 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | PIC 224-DIA 100-B7527 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| Beskrivning | Förstärkt polypropen |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| För användning med (applikation) | Förbudstecken Förbjuden mat och dryck |
| Tjocklek | 0.369 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 120 °C |
| Form | Rund |
| Visad text | Äta och dricka förbjudet |
| Visa mer |