Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| Beskrivning | Förstärkt polypropen |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Tjocklek | 0.369 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 120 °C |
| Form | Rund |
| Visad text | Använd ögonskydd |
| Produkttyp | Obligatorisk säkerhetsskylt |
| Färg | Vitt på blått |