Läs mer
Brady™ Förstärkt polypropen varningsskyltar
Visad text:
Farozonsvarningspiktogram - !
FÖRSIKTIGHET Piktogram för heta ytor
Höjd (metrisk):
178 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC 308-TRI 315-B7527 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| Beskrivning | Förstärkt polypropen |
| För användning med (applikation) | Används för en mängd olika applikationer både inomhus och utomhus |
| Höjd (metrisk) | 178 mm |
| Tjocklek | 0.369 mm |
| Bredd (metrisk) | 315 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 120 °C |
| Visa mer |