Läs mer
Brady™ Förstärkt polypropen varningsskyltar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC 315-TRI 200-B7527 |
| Material | Polypropen |
| Beskrivning | Förstärkt polypropen |
| För användning med (applikation) | Används för en mängd olika applikationer både inomhus och utomhus |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Tjocklek | 0.369 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 120 °C |
| Form | Triangulär |
| Visa mer |