Läs mer
Brady™ Förstärkt polypropen varningsskyltar
Produktkod. p-8001276
Visad text:
Farozonsvarningspiktogram - !
FÖRSIKTIGHET Piktogram för heta ytor
Höjd (metrisk):
178 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11764844
Brand: Brady™ 252230
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC 315-TRI 200-B7527
Material Polypropen
Beskrivning Förstärkt polypropen
För användning med (applikation) Används för en mängd olika applikationer både inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.369 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Triangulär
Visad text FÖRSIKTIGHET Piktogram för heta ytor
Produkttyp Varning Säkerhetsskylt
Färg Svart på gult