Läs mer
BINDER™ Förstärkt ställ
Handla allt BINDER Produkter
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål
- Med en uppsättning fästelement (4 stycken)
- Maximal belastning på 50 kg eller 70 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ställ, förstärkt - rostfritt stål, med fästelement (1 set om 4) |
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers MK 56, MKF 56 |
| Håller | Max. 70 kg |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Ställ |
| Inkluderar | 1 set med 4 fästelement |