Läs mer
Gilac™ Förstärkt stapelbar behållare
Produktkod. 31777265
Change view
Kapacitet (metrisk):
32 L
42 L
64 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31777265 64 L
31777246 32 L
31777264 42 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31777265 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G186420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.88 SEK
    388.21 SEK / Paket med 1
    Save 171.67 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Byggda för krävande användning erbjuder dessa förstärkta staplingsbara behållare hög lastkapacitet, säker stapling och hållbar konstruktion i 32 L, 42 L och 64 L
  • Bär tunga laster utan deformation (förstärkt vertikal struktur).
  • Staplingsbar till stora höjder.
  • Mått:
    • 600 x 400 x 170 mm
    • 600 x 400 x 220 mm
    • 600 x 400 x 320 mm
  • Kapacitet:
    • 32 l
    • 42 l
    • 52 l
  • Vikt:
    • 1,9 kg
    • 2,15 kg
    • 2,84 kg
  • Inga retentionszoner för enkel och optimal rengöring. Diskmaskinsvänlig.
  • Avrundade yttre hörn för en säker arbetsmiljö.
  • Integrerade handtag för enkel hantering.
  • Tillverkad av HDPE. Lätt låda med hög motståndskraft mot slitage, stötar och repor. Luktfri garanterad.
  • Livsmedelskontaktsäker (lämplighetsintyg).
  • Tillverkad i Europa.
  • 100 % återvinningsbart.
Specifikationer
Typ Lagringsbehållare
Material HDPE
Färg Vitt
Form Rektangulär
Kapacitet (metrisk) 64 L