Läs mer
Cole-Parmer Förstärkt termoplastisk elastomer (TPE) slang
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/8 tum.
1-3/8 tum.
1/2 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/8 tum.
Total längd (engelska):
15 fot
25 fot
50 fot
Förpackningsstorlek:
4.5m
7.6m
Beskrivning
Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. E in., utmärkt för användning i peristaltiska pumpapplikationer. Bra alternativ till silikonslangar. Innehåller inte PVC, DEHP, ftalater eller andra mjukgörare. Ultralågt e-in., greppbart och urlakbart. Låg gas och o in., ygen permeabilitet. Lågt proteinbindande och icke-pyrogent material. Termiskt svetsbar. USP Klass VI, USP 661, och RoHS-kompatibel och BPOG-testad
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP |
| Diameter (engelska) Inre | 5/8 tum. |
| Material | TPE |
| Diameter (engelska) Yttre | 1 tum |
| Total längd (engelska) | 15 fot |
| Steriliseringsmetod | E-stråle/gammastrålning mellan 25 och 45 kGy |