Läs mer
rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol |
| CAS | 87-89-8 |
| Molekylformel | C6H12O6 |
| MDL-nummer | MFCD00077932 |
| Kvantitet | 1 kg |
| LEDER | O[C@H]1[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Procent renhet | 98% |