missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rel-(1R,3S)-cyclopentane-1,3-dicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rel-(1R,3S)-cyclopentane-1,3-dicarboxylic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c8-6(9)4-1-2-5(3-4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+ |
| Formel vikt | 158.0579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?