Läs mer
rel-(2R,3aR,5S,6S,6aS)-4-Methylhexahydro-2H-2,5-methanofuro[3,2-b]pyrrol-6-yl 2-hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rel-(2R,3aR,5S,6S,6aS)-4-Methylhexahydro-2H-2,5-methanofuro[3,2-b]pyrrol-6-yl 2-hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetate |
| CAS | 1459721-06-2 |
| Molekylformel | C18H19NO4S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Tiotropium Bromide EP Impurity 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO4S2/c1-19-11-8-10-9-12(19)16(15(11)22-10)23-17(20)18(21,13-4-2-6-24-13)14-5-3-7-25-14/h2-7,10-12,15-16,21H,8-9H2,1H3/t10-,11-,12+,15+,16+/m1/s1 |
| LEDER | CN1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1[C@H](OC(=O)C(O)(c4cccs4)c5cccs5)[C@H]2O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.48 |
| Formel vikt | 377.0755 |