Läs mer
rel-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-1,2-dicarboxylic Acid t-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rel-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-1,2-dicarboxylic Acid t-Butyl Ester |
| CAS | 811420-46-9 |
| Molekylformel | C14H23NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2S*,3aR*,7aS*)-Octahydroindole-1,2-dicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)12(16)17/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,16,17)/t9-,10+,11+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CCCC[C@@H]2C[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3aR,7aS)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.34 |
| Formel vikt | 269.1627 |