missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rel-(2S,3aR,7aS)-oktahydroindol-2-karboxylsyra, TRC

Produktkod. 30421061
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421061 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30421061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23690125MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid
CAS 87679-58-1
Molekylformel C9H15NO2
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8+/m1/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1C[C@H]2CCCC[C@@H]2N1
Molekylvikt (g/mol) 169.22
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.