missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rel-(2S,3aR,7aS)-oktahydroindol-2-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 87679-58-1 |
| Molekylformel | C9H15NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8+/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1C[C@H]2CCCC[C@@H]2N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.22 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?