Läs mer
rel-N-[5-[4-[5-[[(2R,6S)-2,6-Dimetyl-4-morpholinyl]metyl]-2-oxazolyl]-1H-indazol-6-yl]-2-metoxi-3-pyridinyl]metansulfonamid, TRC
Produktkod. 30242994
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30242994 1 mg
1 options
Produktkod. 30242994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG7974301MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rel-N-(5-(4-(5-(((2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl)methyl)-2-oxazolyl)-1H-indazol-6-yl)-2-methoxy-3-pyridinyl)methanesulfonamide
CAS 1254036-66-2
Molekylformel C24H28N6O5S
Kvantitet 1 mg
Synonym GSK 2292767;
InChI formel InChI=1S/C24H28N6O5S/c1-14-11-30(12-15(2)34-14)13-18-9-26-23(35-18)19-5-16(6-21-20(19)10-27-28-21)17-7-22(29-36(4,31)32)24(33-3)25-8-17/h5-10,14-15,29H,11-13H2,1-4H3,(H,27,28)/t14-,15+
LEDER COc1ncc(cc1NS(=O)(=O)C)c2cc(c3oc(CN4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4)cn3)c5cn[nH]c5c2
IUPAC-namn N-[5-[4-[5-[[(2R,6S)-2,6-dimetylmorpholin-4-yl]metyl]-1,3-oxazol-2-yl]-1H-indazol-6-yl]-2-metoxipyridin-3-yl]metansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 512.58
Formel vikt 512.1842