Läs mer
rel-(R,S)-Formoterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-Hydroxy-5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[[(1SR)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]-ethyl]phenyl]formamide (Diastereoisomer) |
| CAS | 532414-36-1 |
| Molekylformel | C19 H24 N2 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | rel-N-[2-Hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1S)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide, N-[2-Hydroxy-5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[[(1SR)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]-ethyl]phenyl]formamide (Diastereoisomer), Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. I (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,19-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(C[C@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(2S)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl]phenyl]formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.405 |
| Formel vikt | 344.174 |