Läs mer
rel-trans-Methoprene Epoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Methoprene-epoxide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O4/c1-13(2)22-17(20)12-15(4)18-16(23-18)11-14(3)9-8-10-19(5,6)21-7/h12-14,16,18H,8-11H2,1-7H3/b15-12+/t14?,16-,18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 326.2457 |