missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rel-trans-N-Desmethyl 4-Hydroxy Hexazinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexazinone metabolite C |
| CAS | 72585-88-7 |
| Molekylformel | C11 H18 N4 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-(4-Hydroxycyclohexyl)-1-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 3-(4-Hydroxycyclohexyl)-6-(methylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N4O3/c1-12-9-13-10(17)15(11(18)14(9)2)7-3-5-8(16)6-4-7/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,17) |
| LEDER | CNC1=NC(=O)N(C2CCC(O)CC2)C(=O)N1C |
| IUPAC-namn | 3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.29 |
| Formel vikt | 254.1379 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?