Läs mer
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser529, p Ser536] Inhibitor Peptide Set
Produktkod. 18789733 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18789733 2 mg
18780004 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18789733 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP229321
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 2 mg
For Research Use Only