missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Abnova™ RELA Split FISH Sond

Produktkod. 16003505
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16003505

Brand: Abnova™ FS0057.100uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.

Specifikationer

Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen v-rel reticuloendotheliosis viral onkogen homolog A (fågel)
Gene Alias MGC131774,NFKB3,p65
Gensymbol RELA
Gen-ID (Entrez) 5970
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.