Läs mer
Abnova™ RELA Split FISH Sond
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | v-rel reticuloendotheliosis viral onkogen homolog A (fågel) |
| Gene Alias | MGC131774,NFKB3,p65 |
| Gensymbol | RELA |
| Gen-ID (Entrez) | 5970 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 200μ L |
| Form | Vätska |