Läs mer
Abnova™ RELA Split FISH Sond
Produktkod. p-7193014
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16003505
Brand: Abnova™ FS0057.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen v-rel reticuloendotheliosis viral onkogen homolog A (fågel)
Gene Alias MGC131774,NFKB3,p65
Gensymbol RELA
Gen-ID (Entrez) 5970
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska