Läs mer
Relaxin R1/LGR7 Antibody (933344) [Allophycocyanin], R&D Systems™
Produktkod. 18621094 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18621094 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18621094 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB8898A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7526.81 SEK
    6327.30 SEK / 0.1ml
    Save 1199.51 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Relaxin R1/LGR7 Monoclonal specifically detects Relaxin R1/LGR7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Relaxin R1/LGR7
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 933344
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 7, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 7, LGR7.1, LGR7.10, LGR7LGR7.2, MGC138347, MGC142177, Relaxin family peptide receptor 1, relaxin receptor 1, relaxin/insulin-like family peptide receptor 1, RXFPR1
Värd art Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Relaxin R1, Met1-Ser398, Accession # Q9HBX9
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 59350
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus