Läs mer
Asecos™ Relämodul IO90-LINE för ION-PRO-90
Produktkod. 17916070 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC
Produktkod. För användning med (utrustning)
17916070 IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC
1 options
Produktkod. 17916070 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 41405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3163.05 SEK
    2395.32 SEK / Paket med 1
    Save 767.73 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
Relämodul för användning med ION-PRO-90 säkerhetsförvaringsskåp (modellerna IO90.195.120.PC.WDC och IO90.195.120.PS.WDC).
Relämodulen kan skilja mellan 4 olika varnings- och larmnivåer (Varning, Larmnivå 1, Larmnivå 2 och strömavbrott) och skickar dem vidare till en kontrollcentral via separata potentialfria kontakter antingen som slutkontakter eller brytkontakter. 1 kontakt för kundkoppling för en av de 4 varnings- och larmnivåerna ingår i leveransen.
Omkopplingskontakterna används för att ansluta en signal till ett byggnadsledningssystem. Direkt integration i en brandlarmscentral (FACP) rekommenderas inte eller får endast utföras i samråd med den systemansvarige.
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 94 mm
För användning med (applikation) Larmdetektering och differentiering
För användning med (utrustning) IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC
Höjd (metrisk) Exteriör 57 mm
Vikt (engelska) 2205 lb.
Vikt (metrisk) 1 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 130 mm
Produkttyp Relämodul
Endast för inomhusbruk.